EP0030076184
Eppendorf® epT.I.P.S.® Box 2.0, Eppendorf Quality™
working volume 50-1250 μL, L 76 mm, green, pack of 96 ea (1 reusable box x 96 tips)
Synonim(y):
końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
green
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 96 ea (1 reusable box x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030076184
Długość
76 mm
pojemność
50—1250 μL
pojemność robocza
50-1250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nowy epT.I.P.S. Box 2.0 to kolejna ewolucja oryginalnego epT.I.P.S. Box - zaprojektowanego w 2002 r. - bezkonkurencyjnego pod względem funkcjonalności i jakości od 19 lat.
Wszystkie warianty epT.I.P.S. Reload, a także końcówki epT.I.P.S. Standard ręcznie układane w stosy, pasują do nowych epT.I.P.S. Box 2.0 dostępnych w trzech rozmiarach.
Mogą być używane z
> 6410 Reloads Eppendorf Quality i PCR clean
> 6410 Reloads Biopur
> ep Dualfilter T.I.P.S. Reloads PCR clean/Sterile
> ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Reloads Biopur
Każdy z trzech rozmiarów 6410 Box 2.0 może być autoklawowany do 100 razy - zarówno wypełniony końcówkami, jak i pusty. Pudełka są przeznaczone do końcówek do pipet epT.I.P.S. o objętościach od 10 µL do 5 ml.
W pełni zamknięta obudowa z tyłu zapobiega ukrytym zanieczyszczeniom. Klasyczna konstrukcja epT.I.P.S. została unowocześniona bez eliminowania tradycyjnych cech
Wszystkie warianty epT.I.P.S. Reload, a także końcówki epT.I.P.S. Standard ręcznie układane w stosy, pasują do nowych epT.I.P.S. Box 2.0 dostępnych w trzech rozmiarach.
Mogą być używane z
> 6410 Reloads Eppendorf Quality i PCR clean
> 6410 Reloads Biopur
> ep Dualfilter T.I.P.S. Reloads PCR clean/Sterile
> ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Reloads Biopur
Każdy z trzech rozmiarów 6410 Box 2.0 może być autoklawowany do 100 razy - zarówno wypełniony końcówkami, jak i pusty. Pudełka są przeznaczone do końcówek do pipet epT.I.P.S. o objętościach od 10 µL do 5 ml.
W pełni zamknięta obudowa z tyłu zapobiega ukrytym zanieczyszczeniom. Klasyczna konstrukcja epT.I.P.S. została unowocześniona bez eliminowania tradycyjnych cech
Zastosowanie
OBSŁUGA CIECZY
Cechy i korzyści
Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację końcówek i pipet
Końcówki można mocować do pipety z tacek uzupełniających
Pudełka i tacki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C do późniejszego użytku
epT.I.P.S. Box 2.0 i epT.I.P.S. Set dostępne w Eppendorf Quality
Końcówki można mocować do pipety z tacek uzupełniających
Pudełka i tacki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C do późniejszego użytku
epT.I.P.S. Box 2.0 i epT.I.P.S. Set dostępne w Eppendorf Quality
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030076184-1EA | 4065271090071 |