Kluczowe dokumenty
EP0030076001
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reload 384
PCR clean, tip capacity × L 0.1-20 μL × 42 mm, white tip, case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Pojemność końcówki × dł.:
0.1-20 μL × 42 mm
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
PCR clean
opakowanie:
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030076001
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030076001
Pojemność końcówki × dł.
0.1-20 μL × 42 mm
kolor
white tip
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Zaprojektowane dla odległości stożka 4,5 mm
  • Końcówki do pipet epT.I.P.S. 384 tworzą system wraz z pipetami 16- i 24-kanałowymi Research plus i Xplorer plus, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność.
  • Innowacyjna technologia SOFTattach zapewnia niezawodne dopasowanie i szczelność końcówek
  • Wypełnienie całej płytki 384-dołkowej bez luzowania końcówek pipet
  • Idealne wyrównanie końcówek dzięki wyjątkowej współosiowości zapewnia bezpieczne manewrowanie płytką i przenoszenie cieczy
  • Kształt końcówki epT.I.P.S. 384 jest dostosowany do idealnego dopasowania do studzienek w płytkach 384-dołkowych.
  • Siły mocowania końcówki zmniejszone o 40% na stożek w porównaniu z pipetami 8- i 12-kanałowymi
  • Siły wyrzutu końcówki zredukowane przez SOFTattach dla ergonomicznych warunków pracy
  • Dostępne jako zestaw i przeładunek
  • Dostępne w klasach czystości: Eppendorf Quality i PCR clean
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)