EP0030078519
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 0.1-10 μL × 40 mm, medium gray tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Właściwości
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
opakowanie
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030078519
Objętość końcówki × dł.
0.1-10 μL × 40 mm
kolor
medium gray tip
typ wiązania
low binding surface
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Batch certified
- Defined flow dynamics
- Low wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)