Kluczowe dokumenty
EP0030078535
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-20 μL × 53 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonim(y):
Końcówki z podwójnym filtrem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Właściwości
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
opakowanie
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030078535
Objętość końcówki × dł.
2-20 μL × 53 mm
pojemność
2—20 μL
kolor
yellow tip
typ wiązania
low binding surface
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Unique two-phase filter protection with ep Dualfilter T.I.P.S.®.
The Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® are the first filtertips with a two phase filter for contamination protection. The tips are manufactured to the highest possible quality from pure, non recycled materials under cleanroom conditions. They are characterized by defined flow dynamics, low wettability and high thermal stability. They are certified pyrogen free and PCR clean (free from human DNA, DNase, RNase and PCR-inhibiting substances).
These ep Dualfilter T.I.P.S.® contain well-defined different pore sizes within the two filter layers. The white layer which faces the sample retains drops, splashes and aerosols. The blue layer above it forms a highly-effective double barrier, that reliably binds even biomolecules.
Without any kind of filter the pipette is exposed to contamination by sample and aerosols. Conventional single layer filters do not fully block particles and molecules. Only ep Dualfilter T.I.P.S.® provide reliable protection against even the finest impurities.
Cechy i korzyści
  • Dwie warstwy filtrujące zapewniają podwójną ochronę pipety i próbki
  • Dwie warstwy filtracyjne zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biomolokulami
  • Nie zawiera dodatków hamujących PCR
  • Technologia zgłoszona do opatentowania
  • Wszystkie końcówki są sterylne, czyste i wolne od pirogenów Eppendorf PCR
  • Certyfikowana partia
  • Zdefiniowana dynamika przepływu
  • Niska zwilżalność
  • Wysoka stabilność termiczna
  • Szczelne uszczelnienie
  • Minimalne siły mocowania i wyrzutu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)