EMU065851
MISSION® esiRNA
targeting mouse Skp2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCCTCGGCTGCAGATTAACTGCGCCTATTTCACCACCATTGCAAGGCCAACTATGGACAGCAAGAAGAACCTGGAGATTTGGGGTATCAAGTGCCGACTGACTCTGCAAAAGCCCAGTTGTCTATGAAGTGCTTACCGCAGAGCGGTGTTTCCTCTGGAACGAGGAAAGCAGGCAGCAAGTCCGCATGCTGGAGACCTTGGTTACTCTTCCTATTGGCTTTGCCTTAGCCTTCACTTTATATGTATGTTAGGGAACCATTTGCGAGGGGGACAGCCACGAAGTGTTACTTTTTCAAAACTATAGAGCCGATTCTGTCAGTGCTGTGCCCTAAGGGCCTAAGCGGCAGGTCTTTGGAGATTTTAGGAGAGCCTATGATTTCAGCATGCTTTTTTAAAAGCGACATTTGAGCCAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... SKP2(27401) , Skp2(27401)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)