Kluczowe dokumenty
EMU047621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ctnnb1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGGTGGGAATGGTTTTAGGCCTGTTTGTAAATCTGCCACCAAACAGATACATACCTTGGAAGGAGATGTTCATGTGTGGAAGTTTCTCACGTTGATGTTTTTGCCACAGCTTTTGCAGCGTTATACTCAGATGAGTAACATTTGCTGTTTTCAACATTAATAGCAGCCTTTCTCTCTATACAGCTGTAGTGTCTGAACGTGCATTGTGATTGGCCTGTAGAGTTGCTGAGAGGGCTCGAGGGGTGGGCTGGTATCTCAGAAAGTGCCTGACACACTAACCAAGCTGAGTTTCCTATGGGAACAGTCGAAGTACGCTTTTTGTTCTGGTCCTTTTTGGTCGAGGAGTAACAATACAAATGGATTTGGGGAGTGACTCACGCAGTGAAGAATGCACACGAATGGATCACAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Zhu et al.
Cell death & disease, 5, e1468-e1468 (2014-10-17)
Laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC) is one of the most common carcinomas of the head and neck. Despite advances in diagnosis and treatment, the survival of patients with LSCC has not improved in the past two decades. TIP30, a newly