Kluczowe dokumenty
EMU046331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Akr1a4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTTATAGCCCCTTGGGTTCCTCTGACCGTGCTTGGCGCCATCCTGATGAGCCAGTCCTGCTTGAAGAACCAGTAGTCTTGGCACTAGCTGAAAAACATGGCCGATCTCCAGCTCAGATCTTGCTTAGATGGCAGGTTCAGCGGAAAGTGATCTGCATCCCCAAAAGCATCAATCCTTCCCGCATCCTTCAGAACATTCAGGTATTTGATTTCACCTTTAGCCCAGAGGAGATGAAACAATTAGATGCTCTGAACAAAAATTGGCGGTATATTGTGCCCATGATTACGGTGGATGGGAAGAGGGTTCCCAGAGATGCTGGACACCCTCTGTATCCCTTTAATGACCCATACTGAGACCTATAGTTTCTCAGCTTCCCTTTCAGTTCTCCTGCTAAGCATTGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guiyang Jiang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 9005-9013 (2015-06-18)
Recent studies have implicated ARMc8 in promoting tumor formation in non-small cell lung cancer and breast cancer; however, so far, no studies have revealed the expression pattern or cellular function of ARMc8 in colon cancer. In this study, we used