Kluczowe dokumenty
EMU022671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnfaip3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAAGCCAGAAGAAGCTCAACTGGTGTCGTGAAGTCAGGAAGCTCGTGGCTCTGAAAACCAATGGTGATGGAAACTGCCTCATGCATGCAGCTTGTCAGTACATGTGGGGTGTTCAGGATACTGACCTGGTCCTGAGGAAGGCCCTCTGCAGCACCCTTAAGGAGACAGACACTCGGAACTTTAAATTCCGCTGGCAGCTGGAATCTCTGAAATCTCAGGAATTTGTGGAAACAGGACTTTGCTACGACACTCGGAACTGGAATGACGAATGGGACAACTTGGTCAAAATGGCATCAGCAGACACACCTGCAGCCCGAAGTGGACTTCAGTACAATTCCCTGGAAGAAATCCACATATTTGTCCTCAGCAACATCCTCAGAAGACCCATCATTGTCATTTCAGACAAAATGCTAAGAAGTTTGGAATCTGGTTCCAATTTTGCTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Xu et al.
Gene, 576(1 Pt 3), 528-536 (2015-11-08)
In order to study whether Tnfaip3 is related to stress response and further to find it's genetic regulation, we use C57BL/6J (B6) and DBA/2 (D2) mice to built the model of chronic unpredictable mild stress. RT-PCR, Western blotting and immunohistochemistry