Kluczowe dokumenty
EMU011231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Il6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGGAGAGGAGACTTCACAGAGGATACCACTCCCAACAGACCTGTCTATACCACTTCACAAGTCGGAGGCTTAATTACACATGTTCTCTGGGAAATCGTGGAAATGAGAAAAGAGTTGTGCAATGGCAATTCTGATTGTATGAACAACGATGATGCACTTGCAGAAAACAATCTGAAACTTCCAGAGATACAAAGAAATGATGGATGCTACCAAACTGGATATAATCAGGAAATTTGCCTATTGAAAATTTCCTCTGGTCTTCTGGAGTACCATAGCTACCTGGAGTACATGAAGAACAACTTAAAAGATAACAAGAAAGACAAAGCCAGAGTCCTTCAGAGAGATACAGAAACTCTAATTCATATCTTCAACCAAGAGGTAAAAGATTTACATAAAATAGTCCTTCCTACCCCAATTTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Xia et al.
Molecular and cellular biochemistry, 398(1-2), 147-156 (2014-09-23)
Piperine, a kind of natural alkaloid found in peppers, has been reported to exhibit anti-oxidative and anti-tumor activities, both in vitro and in vivo. Interleukin-6 (IL-6) is an important cytokine that activates the signal transduction, promotes tumor cell metastasis, and
Victoria Ingham et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 115-115 (2014-06-24)
Activated microglia are associated with deposits of aggregated proteins within the brains of patients with Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD) and prion diseases. Since the cytokines secreted from activated microglia are thought to contribute to the pathogenesis of these
Shijia Zhang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(6), 1616-1628 (2014-01-23)
Adipose-derived stromal/stem cells (ASCs) have anti-inflammatory as well as immunosuppressive activities and are currently the focus of clinical trials for a number of inflammatory diseases. Acute lung injury (ALI) is an inflammatory condition of the lung for which standard treatment