Kluczowe dokumenty
719447
XtalFluor-M®
Synonim(y):
Difluoro(morpholino)sulfonium tetrafluoroborate, Difluoro-4-morpholinylsulfonium tetrafluoroborate, Morpho-DAST difluorosulfinium salt, Morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
117-126 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
Klucz InChI
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.