Kluczowe dokumenty
EHU116111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATP7A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTTGGAATTCCCATAGCTGCTGGAGTTTTTATGCCCATTGGTTTGGTTTTGCAGCCCTGGATGGGATCTGCAGCAATGGCTGCTTCATCTGTTTCTGTAGTACTTTCTTCTCTCTTCCTTAAACTTTACAGGAAACCAACTTACGAGAGTTATGAACTGCCTGCCCGGAGCCAGATAGGACAGAAGAGTCCTTCAGAAATCAGCGTTCATGTTGGAATAGATGATACCTCAAGGAATTCTCCTAAACTGGGTTTGCTGGACCGGATTGTTAATTATAGCAGAGCCTCTATAAACTCACTACTGTCTGATAAACGCTCCCTAAACAGTGTTGTTACCAGTGAACCTGACAAGCACTCACTCCTGGTGGGAGACTTCAGGGAAGATGATGACACTGCATTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huilian Huang et al.
Clinical laboratory, 61(10), 1501-1508 (2015-12-09)
Mounting evidence indicates that nuclear targeting by growth factors plays an indispensable role on their biological activities. Midkine (MK) is a multifunctional growth factor and has been discovered to play important roles in carcinogenesis. MK has been reported to localize
Xue Fu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 432-451 (2014-03-13)
Regulation of cellular copper (Cu) homeostasis involves Cu-transporting ATPases (Cu-ATPases), i.e., ATP7A and ATP7B. The question as to how these Cu-ATPases in brain barrier systems transport Cu, i.e., toward brain parenchyma, cerebrospinal fluid (CSF), or blood, remained unanswered. This study