Kluczowe dokumenty
EHU109061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RNF2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACTAAGGCCAGACCCAAACTTTGATGCACTCATCAGCAAAATTTATCCAAGTCGTGATGAGTATGAAGCTCATCAAGAGAGAGTATTAGCCAGGATCAACAAGCACAATAATCAGCAAGCACTCAGTCACAGCATTGAGGAAGGACTGAAGATACAGGCCATGAACAGACTGCAGCGAGGCAAGAAACAACAGATTGAAAATGGTAGTGGAGCAGAAGATAATGGTGACAGTTCACACTGCAGTAATGCATCCACACATAGCAATCAGGAAGCAGGCCCTAGTAACAAACGGACCAAAACATCTGATGATTCTGGGCTAGAGCTTGATAATAACAATGCAGCAATGGCAATTGATCCAGTAATGGATGGTGCTAGTGAAATTGAATTAGTATTCAGGCCTCATCCCACACTTATGGAAAAAGATGACAGTGCACAGACGAGATACATAAAGACTTCTGGTAACGCCACTGTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feilong Wei et al.
Aging, 12(24), 26199-26220 (2020-12-22)
Ring finger protein 2 (RNF2) is an important component of polycomb repressive complex 1. RNF2 is upregulated in many kinds of tumors, and elevated RNF2 expression is associated with a poor prognosis in certain cancers. To assess the function of
Sen Zhu et al.
Nature communications, 9(1), 500-500 (2018-02-07)
BMI1, a polycomb group (PcG) protein, plays a critical role in epigenetic regulation of cell differentiation and proliferation, and cancer stem cell self-renewal. BMI1 is upregulated in multiple types of cancer, including prostate cancer. As a key component of polycomb
Brandon S Sheffield et al.
The American journal of surgical pathology, 39(7), 977-982 (2015-01-31)
A variety of immunohistochemical (IHC) stains have been proposed to mark either benign or malignant mesothelial proliferations. Loss of the p16 tumor suppressor (CDKN2A), through homozygous deletions of 9p21, is a good marker of mesotheliomas but lacks sensitivity. Recent reports