Kluczowe dokumenty
EHU089591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SETD3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTTTGGTTTGAGAGCAACAAGAGATATCAAGGCAGAAGAATTGTTTTTATGGGTTCCACGAAAATTGCTAATGACTGTTGAATCTGCTAAAAATTCAGTGTTGGGGCCCTTATATTCTCAAGACCGAATCCTTCAAGCCATGGGAAACATCGCACTGGCCTTTCATTTGCTGTGTGAGCGAGCCAGCCCTAACTCCTTCTGGCAGCCCTATATTCAAACCCTCCCCAGTGAATATGACACTCCTCTCTACTTTGAAGAAGATGAAGTTCGGTATCTTCAGTCCACACAAGCTATACATGATGTCTTCAGCCAGTATAAAAACACAGCTCGACAGTACGCCTACTTCTATAAAGTCATCCAGACCCATCCTCATGCCAACAAACTACCCTTGAAGGATTCTTTCACTTACGAGGACTACAGGTGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nourhan Hassan et al.
Scientific reports, 10(1), 2262-2262 (2020-02-12)
In several carcinomas, the SET Domain Containing 3, Actin Histidine Methyltransferase (SETD3) is associated with oncogenesis. However, there is little knowledge about the role of SETD3 in the progression and prognosis of breast cancer. In this study, we first analyzed