Kluczowe dokumenty
EHU078751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERBB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATCTGCACCATTGATGTCTACATGATCATGGTCAAATGTTGGATGATTGACTCTGAATGTCGGCCAAGATTCCGGGAGTTGGTGTCTGAATTCTCCCGCATGGCCAGGGACCCCCAGCGCTTTGTGGTCATCCAGAATGAGGACTTGGGCCCAGCCAGTCCCTTGGACAGCACCTTCTACCGCTCACTGCTGGAGGACGATGACATGGGGGACCTGGTGGATGCTGAGGAGTATCTGGTACCCCAGCAGGGCTTCTTCTGTCCAGACCCTGCCCCGGGCGCTGGGGGCATGGTCCACCACAGGCACCGCAGCTCATCTACCAGGAGTGGCGGTGGGGACCTGACACTAGGGCTGGAGCCCTCTGAAGAGGAGGCCCCCAGGTCTCCACTGGCACCCTCCGAAGGGGCTGGCTCCGATGTATTTGATGGTGACCTGGGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tong Shu et al.
Cancer letters, 411, 65-73 (2017-10-11)
Resistance to platinum-based chemotherapy is a major cause of treatment failure in patients with epithelial ovarian cancer and predicts a poor prognosis. Previously, we found that HECTD3 confers cancer cell resistance to apoptosis. However, the significance of HECTD3 expression in
Yiseul Choi et al.
World journal of gastroenterology, 22(41), 9141-9153 (2016-11-30)
To investigated the relationships between HER2, c-Jun N-terminal kinase (JNK) and protein kinase B (AKT) with respect to metastatic potential of HER2-positive gastric cancer (GC) cells. Immunohistochemistry was performed on tissue array slides containing 423 human GC specimens. Using HER2-positve
Zhipeng Li et al.
British journal of cancer, 120(3), 306-316 (2018-12-27)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays an important role in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) proliferation and therapy resistance, but the efficacy of targeting of EGFR for therapy has been limited. Here, we explore the molecular link between
Nehal Gupta et al.
Scientific reports, 9(1), 5066-5066 (2019-03-27)
Paclitaxel is a first line chemotherapeutic agent for the patients with metastatic breast cancer. But inherited or acquired resistance to paclitaxel leads to poor response rates in a majority of these patients. To identify mechanisms of paclitaxel resistance, we developed
Tiia Honkanen et al.
International journal of oncology, 51(2), 599-606 (2017-06-29)
We have previously shown that cancer stem-like cells (CSLCs) can mediate therapy resistance in ALK translocated lung cancers. HER2 has been linked to CSLCs in breast cancers and, therefore, we wanted to assess whether HER2 has a role in CSLCs