Kluczowe dokumenty
EHU067451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MEN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTCTGAGCCCATGTTCTGCCCCCAGCCCAAAGGGGACAGGCCTCACCTCTACCCAAACCCTAGGTTCCCGGTCCCGAGTACAGTCTGTATCAAACCCACGATTTTCTCCAGCTCAGAACCCAGGGCTCTGCCCCAGTCGTTAGAATATAGGTCTCTTCTCCCAGAATCCCAGCCGGCCAATGGAAACCTCACGCTGGGTCCTAATTACCAGTCTTTAAAGGCCCAGCCCCTAGAAACCCAAGCTCCTCCTCGGAACCGCTCACCTAGAGCCAGACCAACGTTACTCAGGGCTCCTCCCAGCTTGTAGGAGCTGAGGTTTCACCCTTAACCCAAGGAGCACAGGTCCCACCTCCAGCCCGGGAGCCTAGGACCACTCAGCCCCTAGGAGTATATTTCCGCACTTCAGAATTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurent Ehrlich et al.
The American journal of pathology, 187(3), 570-580 (2017-01-15)
Menin (MEN1) is a tumor-suppressor protein in neuroendocrine tissue. Therefore, we tested the novel hypothesis that menin regulates cholangiocarcinoma proliferation. Menin and miR-24 expression levels were measured in the following intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma (CCA) cell lines, Mz-ChA-1, TFK-1, SG231
Annamaria Morotti et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 35(12), 2423-2431 (2020-08-12)
A role for long non-coding RNAs (lncRNAs) in endocrine cancer pathogenesis is emerging. However, knowledge regarding their expression pattern, correlation with known genetic defects, and clinical implications in parathyroid tumors is still unclear. Here, we profiled 90 known lncRNAs in