Kluczowe dokumenty
SAB4503371
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cytosolic 5′-nucleotidase 1A, Cytosolic 5′-nucleotidase IA, cN-I, cN-IA, cN1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human
citations:
3
metody:
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... 5NT1A(84618)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-NT5C1A Antibody detects endogenous levels of total NT5C1A protein. The NT5C1A (5′-nucleotidase, cytosolic IA) gene is mapped to human chromosome 1p34. The protein encoded is ubiquitously expressed and is localized to the cytoplasm.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NT5C1A.
Immunogen Range: 151-200
Działania biochem./fizjol.
NT5C1A (5′-nucleotidase, cytosolic IA) forms a tetramer with AMP (adenosine monophosphate) and serves as a primary substrate in adenosine pathway to control the level of metabolite produced. NT5C1A catalyzes the dephosphorylation of AMP to adenosine.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suppression of 5'nucleotidase enzymes promotes AMPK phosphorylation and metabolism in human and mouse skeletal muscle.
Kulkarni S S, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2011)
Pharmacogenetic characterization of naturally occurring germline NT5C1A variants to chemotherapeutic nucleoside analogs.
Saliba J, et al.
Pharmacogenetics and Genomics, 26(6), 271-271 (2016)
Expression of cytosolic 5? nucleotidase does not correlate with expression of oxidative metabolism marker: myoglobine in human skeletal muscles.
Lechward K and Tkacz-Stachowska K
Acta biochimica et biophysica Sinica, 41(4), 280-284 (2009)