Kluczowe dokumenty
EHU056241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SHROOM4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGGACCAGCTCCAAGATTACCAGCACTTTGTCAAGATGAAATCTGCTCTCATCATTGAACAGCGAGAGCTGGAGGAGAAGATCAAGCTCGGGGAAGAGCAACTCAAATGTCTCAGGGAGAGTCTACTCCTGGGGCCCAGCAATTTCTAATTCTACCAGCACTCTGCCACAGCATCCCTGCCCAGCCATGTGGGAAGTGCTTTCAATCTTCTTTGTTAGCAGTTTCTCAGCAAGTAGATAGCAATTAGCAGTTTGTTCCAGCCCTCTACCCTGGATGTCTCTCACTACCCCTTCCCTAGCAGTGGTCCTAACCAGCTAGGAGACCCTGGGGAAGCCACAAGCTTCTACCCAAGGGAGCTGCAGCAAGGTGTGATCTTAGAACCACACTCTCCTTCCCACAGTTGCCAAGGGCAAGTACTTGCTGCACAGAGAACCAAGGAAGTGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Runhui Tian et al.
Molecular and cellular biochemistry, 463(1-2), 115-126 (2019-10-28)
Shrm4 is a protein that is exclusively expressed in polarized tissues. The physiological function of Shrm4 in the brain was required to be elucidated. Thus, we aimed to explore how the Shrm4-mediated gamma-aminobutyric acid (GABA) pathway affected neural stem cells