Key Documents
EP4099005004
Adapter for Eppendorf® Uvette®
light path height 20 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SE.13
Właściwości
light path height 20 mm
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4099005004
Opis ogólny
for use in Eppendorf BioPhotometer & Eppendorf BioSpectrometer
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG