EHU047921
MISSION® esiRNA
targeting human UBR5
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAATTCAGCGGGTTTGATTTATATTGATCCTTCAAACTTACGCCGGAGTGGTACCATCAGTACAAGTGCTGCAGCTGCAGCAGCTGCTTTGGAAGCTAGCAACGCCAGCAGTTACCTAACATCTGCAAGCAGTTTAGCCAGGGCTTACAGCATTGTCATTAGACAAATCTCGGACTTGATGGGCCTTATTCCTAAGTATAATCACCTAGTATACTCTCAGATTCCAGCAGCTGTGAAATTGACTTACCAAGATGCAGTAAACTTACAGAACTATGTAGAAGAAAAGCTTATTCCCACTTGGAACTGGATGGTCAGTATTATGGATTCTACTGAAGCTCAATTACGTTATGGTTCTGCATTAGCATCTGCTGGTGATCCTGGACATCCAAATCATCCTCTTCACGCTTCTCAGAATTCAGCGAGAAGAGAGAGGATGACTGCGCGAGAAGAAGCTAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... UBR5(51366) , UBR5(51366)