Kluczowe dokumenty
EHU046731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SRRM2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGAAAGGCCTGCTGTGTCTTTGACTCTTGATCAGAGCCAGTCACAGGCTTCTTTGGAAGCAGTAGAAGTCCCTTCAATGGCCTCATCTTGGGGTGGGCCACATTTTTCTCCAGAACATAAAGAACTGTCTAACTCCCCACTCAGGGAGAACAGCTTTGGATCACCTTTAGAATTTAGAAACTCAGGCCCACTTGGTACAGAAATGAATACTGGATTTTCTTCTGAGGTTAAAGAAGATTTGAATGGACCGTTTCTTAATCAGCTGGAAACAGATCCATCTCTAGACATGAAAGAACAATCGACAAGATCCTCTGGACACAGCAGTTCTGAGTTATCCCCAGATGCAGTGGAAAAGGCAGGGATGTCTTCAAATCAGAGCATCTCTTCACCTGTGCTTGATGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
İbrahim Avşar Ilik et al.
eLife, 9 (2020-10-24)
Nuclear speckles (NS) are among the most prominent biomolecular condensates. Despite their prevalence, research on the function of NS is virtually restricted to colocalization analyses, since an organizing core, without which NS cannot form, remains unidentified. The monoclonal antibody SC35