Kluczowe dokumenty
EHU042391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ETHE1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGTGTCACCTTCGTCCTGAATGACCACAGCATGGCCTTCACTGGAGATGCCCTGTTGATCCGTGGGTGTGGGCGGACAGACTTCCAGCAAGGCTGTGCCAAGACCTTGTACCACTCGGTCCATGAAAAGATCTTCACACTTCCAGGAGACTGTCTGATCTACCCTGCTCACGATTACCATGGGTTCACAGTGTCCACCGTGGAGGAGGAGAGGACTCTGAACCCTCGGCTCACCCTCAGCTGTGAGGAGTTTGTCAAAATCATGGGCAACCTGAACTTGCCTAAACCTCAGCAGATAGACTTTGCTGTTCCAGCCAACATGCGCTGTGGGGTGCAGACACCCACTGCCTGATCTCACTTCTGTCAGATGCTCCCATCCACTATTAATGCACTAGGTGGGAGGAGAGGGCGGCAATGACACTGCACCTCTCCTTTCCCACCGCATTCCCTGGAGCTCCCTAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuhui Hao et al.
Scientific reports, 6, 38942-38942 (2016-12-15)
The purpose of this study was to investigate the underlying mechanism of metallothionein (MT) protection from depleted uranium (DU) using a proteomics approach to search for a DU toxicity-differential protein. MT-/- and MT+/+ mice were administrated with a single dose
Yuhui Hao et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(3), e22669-e22669 (2020-12-05)
The kidney is the target of the acute toxicity of depleted uranium (DU). However, the mechanism of DU-induced cytotoxicity is not clear. The study was to demonstrate the role of autophagy in DU-induced cytotoxicity and to determine the potential mechanism.