Kluczowe dokumenty
EHU028581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IGF2R
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTTATTCATCGCACTGGTGGTTATGAGGCTTATGATGAGAGTGAGGATGATGCCTCCGATACCAACCCTGATTTCTACATCAATATTTGTCAGCCACTAAATCCCATGCACGGAGTGCCCTGTCCTGCCGGAGCCGCTGTGTGCAAAGTTCCTATTGATGGTCCCCCCATAGATATCGGCCGGGTAGCAGGACCACCAATACTCAATCCAATAGCAAATGAGATTTACTTGAATTTTGAAAGCAGTACTCCTTGCTTAGCGGACAAGCATTTCAACTACACCTCGCTCATCGCGTTTCACTGTAAGAGAGGTGTGAGCATGGGAACGCCTAAGCTGTTAAGGACCAGCGAGTGCGACTTTGTGTTCGAATGGGAGACTCCTGTCGTCTGTCCTGATGAAGTGAGGATGGATGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming Sun et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2730-2748 (2020-01-08)
The small GTPase Ras-related protein Rab-7a (Rab7a) serves as a key organizer of the endosomal-lysosomal system. However, molecular mechanisms controlling Rab7a activation levels and subcellular translocation are still poorly defined. Here, we demonstrate that type Igamma phosphatidylinositol phosphate 5-kinase i5
Gui Yang et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(6), 1702-1708 (2014-04-05)
The functions of regulatory T (Treg) cells are important in immunity, and the regulatory mechanisms of Treg cell activities are not fully understood yet. We sought to investigate the role of insulin-like growth factor (IGF) 2 in the upregulation of