Kluczowe dokumenty
EHU027211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UQCRC2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGCTGCGTCTTACATCCAGTCTGACGACAAAAGGAGCTTCATCTTTCAAGATAACCCGTGGAATTGAAGCAGTTGGTGGCAAATTAAGTGTGACCGCAACAAGGGAAAACATGGCTTATACTGTGGAATGCCTGCGGGGTGATGTTGATATTCTAATGGAGTTCCTGCTCAATGTCACCACAGCACCAGAATTTCGTCGTTGGGAAGTAGCTGACCTTCAGCCTCAGCTAAAGATTGACAAAGCTGTGGCCTTTCAGAATCCGCAGACTCATGTCATTGAAAATTTGCATGCAGCAGCTTACCGGAATGCCTTGGCTAATCCCTTGTATTGTCCTGACTATAGGATTGGAAAAGTGACATCAGAGGAGTTACATTACTTCGTTCAGAACCATTTCACAAGTGCAAGAATGGCTTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingyan Han et al.
EBioMedicine, 40, 92-105 (2019-01-25)
Ubiquinol-cytochrome C reductase core protein II (QCR2) is essential for mitochondrial functions, yet, its role in cancer development has remained elusive. The expression of QCR2 in cancer patients was assessed by immunohistochemistry. The proliferation of cancer cells was assessed by