Merck
EHU017461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTPN21
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACAGCTCCTGATGCTGAAATGCTGTACATGCAGGAGGTAGAGAGAATGGATGGCTATGGAGAAGAGAGCTACCCTGCTAAGGATAGCCAAGGAAGTGACATATCCATTGGAGCGTGTCTTGAAGGTATCTTTGTGAAACACAAGAATGGAAGGCATCCTGTGGTATTTAGGTGGCATGACATTGCCAACATGTCCCACAACAAGTCCTTTTTTGCATTAGAGCTGGCAAATAAAGAGGAGACCATTCAATTTCAAACTGAAGACATGGAAACAGCAAAATACATTTGGAGACTCTGTGTTGCGCGACACAAGTTTTACAGACTAAACCAGTGTAACCTGCAAACTCAGACTGTCACAGTGAACCCAATCAGGAGGAGGTCTTCTTCAAGGATGTCTCTGCCTAAACCCCAGCCCTACGTGATGCCTCCCCCACCGCAGTTGCACTATAATGGACATTATACAGAACCATATGCTTCTTCCCAAGATAACCTCTTTGTGCCCAACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C