Merck
EHU001071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERCC2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCATGGCATACCAGAGAGCATATCCGCTGGAGGTGACCAAACTCATCTACTGCTCAAGAACTGTGCCAGAGATTGAGAAGGTGATTGAAGAGCTTCGAAAGTTGCTCAACTTCTATGAGAAGCAGGAGGGCGAGAAGCTGCCGTTTCTGGGACTGGCTCTGAGCTCCCGCAAAAACTTGTGTATTCACCCTGAGGTGACACCCCTGCGCTTTGGGAAGGACGTCGATGGGAAATGCCACAGCCTCACAGCCTCCTATGTGCGGGCGCAGTACCAGCATGACACCAGCCTGCCCCACTGCCGATTCTATGAGGAATTTGATGCCCATGGGCGTGAGGTGCCCCTCCCCGCTGGCATCTACAACCTGGATGACCTGAAGGCCCTGGGGCGGCGCCAGGGCTGGTGCCCATACTTCCTTGCTCGATACTCAATCCTGCATGCCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhihua Xiao et al.
Cell & bioscience, 9, 6-6 (2019-01-11)
The aim of this study was to investigate the role of XPD in migration and invasion of hepatocellular carcinoma (HCC) cells. The expression of XPD and miR-29a-3p was examined by western blot and qRT-PCR, cell proliferation was detected by MTT