Kluczowe dokumenty
DWP384S4-EP
Eppendorf® Deepwell Plate 384/200 μL
sterile, volume 200 μL, white border with clear wells, pkg of 40 plates (5 bags x 8 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
sterylność
sterile
Właściwości
white border with clear wells
opakowanie
pkg of 40 plates (5 bags x 8 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951031101
dostępność
available only in North America
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność
200 μL
dołki
384
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 Deepwell Plates 96 i 384 to wysokowydajne płytki do wszystkich zastosowań ręcznych i automatycznych - od przechowywania próbek w temperaturze -86 ºC do denaturacji DNA w temperaturze 100 ºC. Wykonane z czystego polipropylenu (PP), płytki te oferują innowacyjne funkcje: Większa niezawodność. Większa wydajność. Większą stabilność. Płytki są dostępne z białym, żółtym, zielonym lub niebieskim obramowaniem. Aby ułatwić identyfikację dołków, na obramowaniu wygrawerowano laserowo alfanumeryczną etykietę o wysokim kontraście. Matryca 10349 umożliwia odnalezienie próbki do 30% szybciej przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów pipetowania. Dzięki tym wszystkim zaawansowanym funkcjom, płytki te wyznaczają nowe standardy w laboratorium.
Cechy i korzyści
  • 10349 matryca: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • 10351 konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
  • Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność między studzienkami
  • Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamykanie, nawet przy zgrzewaniu na gorąco
  • Łatwe i niezawodne układanie w stosy
  • g-Safe: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
  • Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
  • Możliwość autoklawowania (121°C, 20 min)
  • Dostępne z kodem kreskowym. Dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.eppendorf.com/barcode
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)