Kluczowe dokumenty
D9944
Monoclonal Anti-DYNLT1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone T1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CW-1, Anti-Dynein, light chain, Tctex-type 1, Anti-TCTEL1, Anti-Tctex-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~12.5 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, bovine, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 8-16 μg/mL using NRK total cell lysate
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYNLT1(6993)
mouse ... Dynlt1(21648)
rat ... Dynlt1(83462)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)