Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
CWA-1032
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse CD5 (53-7.3) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
53-7.3, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 53.85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... CD5(12507)
Opis ogólny
Technologia 11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Inkubując dowolne przeciwciało 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, badacze mogą szybko i łatwo tworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane w celu długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon 53-7.3 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mysie CD5. Wiąże się z monomorficznym epitopem na CD5.
Immunogen
Komórki grasicy/śledziony myszy
Zastosowanie
Testy kontroli jakości:
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w mysich splenocytach.
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie miliona mysich splenocytów przeprowadzono przy użyciu 5 μL mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1032, Anti-Mouse CD5 (53-7.3) 11665 Dye-Ready mAb i nr kat. CWD-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważnej ilości izotypowej kontroli szczurzej IgG2a sprzężonej z PE.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Glikoproteina powierzchniowa komórek T CD5 (UniProt: P13379; znana również jako antygen limfocytów 1, Ly-1, Lyt-1, CD5) jest kodowana przez gen Cd5 (znany również jako Ly-1) (identyfikator genu: 12507) u myszy. CD5 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-23), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 24-371), domenę transbłonową (aa 372-401) i domenę cytoplazmatyczną (aa 402-494). W domenie zewnątrzkomórkowej zawiera trzy domeny bogate w cysteinę receptora zmiataczy (SRCR). Ulega ekspresji na powierzchni komórek T niosących heterodimer β receptora komórek T (TCR) i podzbioru mysich komórek B znanych jako komórki B-1a. Nie występuje lub występuje w niskiej gęstości na podzbiorze komórek T. CD5 służy jako receptor transmembranowy, który reguluje proliferację, funkcje i rozwój komórek T. CD72 jest rozpoznawany jako jeden z ligandów dla CD5. Jest on uważany za marker aktywacji limfocytów T. Jego ekspresja wzrasta w zależności od wielkości sygnału dostarczanego przez TCR. Doniesiono, że brak CD5 u myszy może wzmocnić sygnalizację i aktywację podwójnie dodatnich tymocytów indukowanych przez stymulację TCR, co wskazuje, że działa on jako negatywny regulator sygnalizacji TCR w komórkach T. W dojrzałych, obwodowych limfocytach T, CD5 jest obecny w tratwach lipidowych na powierzchni komórek T, gdzie promuje redystrybucję CD3 do tratw i reguluje w górę aktywację ZAP-70 i LAT. (Ref.: Voisinne, G., et al. (2018). Front. Immunol. 9; 2900; Gary-Gouy, H., et al. (1997). J. Immunol. 159(8); 3739-3747).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 μl w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)