Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
CMC0009
Sigma-Aldrich
STEADY Electrocompetent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Nazwa produktu
STEADY Electrocompetent Cells, for plasmid production using unstable DNA
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Formularz
buffered aqueous solution
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 1010 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Komórki STEADY Chemically Competent Cells są powszechnie stosowanym szczepem do klonowania sekwencji, które ulegają niepożądanej rekombinacji w innych szczepach.
Klony z odwróconymi powtórzeniami lub innymi sekwencjami podatnymi na rekombinację są powszechnie spotykane w genach retrowirusowych i wymagają komórek takich jak ten produkt do stabilnej propagacji.
Genotyp
recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5 λ- leu mtl-1 F- mcrB mrr hsdS20(rB-, mB-)
Cechy i korzyści
  • Klonowanie niestabilnych sekwencji z wiarygodnymi wynikami
  • Dostępne jako komórki chemicznie lub elektrokompetentne
  • Do wyboru dwa formaty opakowań
  • Wysoka wydajność: ponad 1 ×108 jtk/μg (chem) lub 1 ×1010 jtk/μg (elektro)
  • Doskonała wartość
Komponenty
  • STEADY electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)