Kluczowe dokumenty
F8145
Sigma-Aldrich
Carestream® electron image film SO-163
About This Item
Kod UNSPSC:
41105341
NACRES:
MA.01
rozmiar arkusza
3 1/4 in. × 4 in.
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Greater electron exposure and development latitudes than 4489.
Informacje prawne
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)