CLS7248
Corning® TC treated 1536 well microplates
black, with lid, sterile
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka EIA/RIA, Płytka wielodołkowa 96, płytka immunologiczna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black
black bottom
polystyrene plate
square wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7248
rozmiar
1536 wells
pojemność dołka
12.5 μL
pojemność robocza dołka
1-8 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Cechy i korzyści
- Doskonała wydajność w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku mikropłytkami: niższe wartości CV, doskonały zakres dynamiki sygnału dzięki niskiej fluorescencji tła i zwiększonej intensywności sygnału.
- Zoptymalizowane pod kątem automatyzacji z kodowaniem kreskowym i standardowymi czytnikami
- Obróbka powierzchniowa dla optymalnego mocowania komórek
- Studzienki z płaskim dnem i pokrywką są kompatybilne z automatycznymi dozownikami, w tym 1508 FlexDrop
- Sterylne i certyfikowane jako niepirogenne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)