Key Documents
CLS70367160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth
Synonim(y):
Pyrex® glass bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
soda-lime glass bottle
square bottle
Właściwości
autoclavable
cap
soda lime glass
opakowanie
pkg of 12 ea
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 70367-160
pojemność
160 mL
śr. × wys.
44 mm × 150 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.