Kluczowe dokumenty
Z420255
4216 mieszadło magnetyczne
Octagonal, L 50 mm, diam. 21 mm, PTFE-coated
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37174-0000
Długość
50 mm
Średnica
21 mm
Opis ogólny
Przenosi moment obrotowy 2 do 3 razy większy niż konwencjonalne pręty mieszające o tej długości. Magnes samarowo-kobaltowy o dużej mocy.
Informacje prawne
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)