Kluczowe dokumenty
CLS6886DB
Corning® LSE digital dry bath heaters
dual block, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.13
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
zakres pomiaru temperatury
5-150 °C, accuracy: ±0.3 °C, precision: ±0.2 °C, resolution: 0.1 °C
dł. × szer. × wys.
21 cm × 29 cm × 12 cm
pojemność
, holds 2 blocks
masa
3.2 kg
przydatność
suitable for (molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial laboratories)
Opis ogólny
Cyfrowe cieplarki Corning do suchych kąpieli są dostępne w konfiguracjach jedno-, dwu- i czteroblokowych i zapewniają szeroki zakres temperatur do 150°C, co czyni je przydatnymi do różnych zastosowań w biologii molekularnej, histologii, laboratoriach klinicznych, środowiskowych i przemysłowych. Zostały one zaprojektowane tak, aby zawierały najlepszą kombinację funkcji, w tym pojemność bloku, podwójne wyświetlacze i zewnętrzną sondę temperatury, która daje badaczom nauk przyrodniczych pewność i wydajność, których potrzebują podczas pracy z cennymi próbkami.
  • Sterowanie mikroprocesorowe z dużym wyświetlaczem cyfrowym
  • Dokładność temperatury ±0,3°C i jednorodność ±0,2°C
  • Szeroki zakres nastaw temperatury od otoczenia +5 do 150°C
  • Pojemność pojedynczego, podwójnego i czterech bloków w celu maksymalizacji przetwarzania próbek
  • Podwójny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie temperatury i czasu
  • Łączność USB umożliwia śledzenie danych
  • Formowana komora blokowa zapewnia doskonałą jednorodność temperatury
Bloki są sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)