Kluczowe dokumenty
CLS6631
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (2.5 mL), sterile
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
pojemność:
(2.5 mL)
sterylność:
sterile
opakowanie:
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa:
Corning 6631
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6631
pojemność
(2.5 mL)
Opis ogólny
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)