CLS6626
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (25.0 mL), non-sterile
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6626
pojemność
(25.0 mL)
Opis ogólny
- Idealna do lepkich, gęstych i lotnych cieczy
- Minimalne przyrosty wydrukowane na samej strzykawce
- Dokładne podawanie wybranej dawki
- Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu i polietylenu
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)