Kluczowe dokumenty
CLS6383A100
Pyrex® cylindrical separatory funnel, PTFE stopcock
with standard taper joints, graduated, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 6383
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Właściwości
graduated
with standard taper joints
producent / nazwa handlowa
Corning 6383A-100
Opis ogólny
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)