Kluczowe dokumenty
CLS4990P100
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 100 mL, polymethylpentene, with GL-40 PP screw cap
Synonim(y):
kolby laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated 10 mL (intervals)
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4990P-100
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Półprzezroczyste kolby polipropylenowe są produkowane z niebieskimi podziałkami. Kolby mają zakręcaną szyjkę i są dostarczane z polipropylenową nasadką.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)