Kluczowe dokumenty
CLS432083
Extension Collar, for Corning® CoolBox XT System
purple
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432083
dł. × szer. × wys.
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
kolor
purple
Opis ogólny
Do użytku z CoolBox XT i CoolBox 2XT w celu zwiększenia wysokości podczas korzystania z wysokich modułów rurowych. Kołnierz jest namagnesowany i łatwo przylega do podstawy urządzenia.
Informacje prawne
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)