CLS432075
Corning® ThermalTray™
HP high profile for water bath
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Właściwości
HP high profile for water bath
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432075
dł. × szer. × wys.
28.0 cm × 14.0 cm × 8.6 cm
Opis ogólny
Platformy termoprzewodzące Corning ThermalTray obsługują moduły próbek CoolRack i CoolSink w źródłach temperatury cieczy, takich jak topniejący lód, łaźnie wodne i ciekły azot. Wykonane z tego samego wysoce przewodzącego stopu, co moduły CoolRack i CoolSink, platformy ThermalTray przewodzą temperaturę źródła do CoolRack lub CoolSink, a ostatecznie do próbek.
- Stabilna, wytrzymała konstrukcja sprawia, że są one idealne do przetwarzania próbek wrażliwych na temperaturę w kąpielach z roztopionym lodem lub ciekłym azotem.
- Wszystkie moduły mogą być sterylizowane w autoklawie, wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ThermalTray is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)