CLS4010
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 1 mL
Synonim(y):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
opakowanie
case of 1000
bag of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 4010
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
Długość
278 mm
pojemność
1 mL
Śr. wewn. końcówki
0.065 in.
kolor
yellow color-coded stripe
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)