CLS3886
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
bag of 20
pkg of 20 inner package
producent / nazwa handlowa
Corning 3886
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
pojemność dołka
190 μL
pojemność robocza dołka
25-125 μL
kolor
white
przydatność
suitable for (cell culture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)