CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
Synonim(y):
Corning® 384 well microplate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 100
producent / nazwa handlowa
Corning 3844
dostępność
available only in South Korea
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
95 μL
pojemność robocza dołka
20-80 μL
kolor
clear
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)