Kluczowe dokumenty
CLS357507
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 2 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
individually wrapped clear-plastic
subdivision
producent / nazwa handlowa
Corning 357507
pojemność
2 mL
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)