CLS356649
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear black wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356649
rozmiar
96 well
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS356649 | 4065270190178 |