Key Documents
CLS356488
Corning® BioCoat Gelatin Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356488
pojemność
75 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3