Key Documents
CLS356273
Corning® PureCoat Collagen Peptide Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
producent / nazwa handlowa
Corning 356273
pojemność
175 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1