Kluczowe dokumenty
CLS354631
Corning® BioCoat Fibronectin Culture Slide
capacity 8 well
Synonim(y):
slides, chambers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
opakowanie
pkg of 12 (3 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354631
pojemność
8 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3