CLS354559
Corning® BioCoat™ Fibronectin Culture Slide
capacity 4 well
Synonim(y):
zjeżdżalnie, komory
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 12 ea (3 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354559
pojemność
4 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)