CLS354577
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
Synonim(y):
slides, chambers
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 12 ea (3 packs )
producent / nazwa handlowa
Corning 354577
pojemność
4 well
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)